C-14098
Human Mononuclear Cells (hMNC)
Isolated from peripheral blood, single donor, 1 million cells per pellet
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human peripheral blood
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
morfologia
(mononuclear)
aplicação(ões)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
forma física
Rotina de subcultura
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Mononuclear cells isolated from umbilical cord blood and adult peripheral blood and maintenance medium optimized for short term cultivation. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Protocolos
Mononuclear cells isolated from umbilical cord blood and adult peripheral blood and maintenance medium optimized for short term cultivation. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.