C-14068
Human Renal Cortical Epithelial Cells (HRCEpC)
1 million cells per pellet
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human kidney (cortex)
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
morfologia
(epithelial)
aplicação(ões)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
forma física
Rotina de subcultura
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Primary human renal epithelial cells and low-serum growth medium from PromoCell are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the kidney. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.