C0230
Monoclonal Anti-m/μ Calpain, Small Subunit antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 28F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
28F3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 28-30 kDa
reatividade de espécies
bovine, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using normal human fibroblasts or MDBK cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAPNS1(826) , CAPNS2(84290)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?