C-39420
Melanocyte Growth Medium M2
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-24400 or C-24405
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 1 vial
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-24400 or C-24405
Aplicação
Componentes
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary Human Epidermal Melanocytes and growth media optimized for in vitro cultivation of human melanocytes, human pigment epithelial cells, melanoma cells, and neuronal cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.