SAB4200782
Anti-Tenascin antibody, Mouse monoclonal
clone BC-24, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Cytotactin, Anti-GMEM, Anti-GP 150-225, Anti-Glioma-associated-extracellular matrix antigen, Anti-Hexabrachion, Anti-JI, Anti-Myotendinous antigen, Anti-Neuronectin, Anti-TN, Anti-Tenascin-C (TN-C)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BC-24, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNC(3371)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in immunoblotting
- in Immunohistochemistry
- in flow cytometry
- in enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- for blocking tenascin-C proliferating activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)