Documentos Principais
135-500
Sigma-Aldrich
Melanocyte Growth Medium (500 ml)
Sinônimo(s):
Primary Cell Culture Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
forma
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one ready-to-use media
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
PMA for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P1585
PMA
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.