BCK-FC555-100
EdU Flow Cytometry Kit 555
sufficient for 100 assays
About This Item
Produtos recomendados
fluorescência
λex 546 nm; λem 579 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Artigos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.