Documentos Principais
B9276
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl octanoate
≥98%
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19BrClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
372.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
chave InChI
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)