Documentos Principais
B8503
Sigma-Aldrich
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
chromogenic, ≥99% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
BCIP®, X-fosfato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome do produto
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, ≥99% (HPLC)
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
chave InChI
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) é um corante histoquímico de fosfatase.
Aplicação
O sal de p-toluidina de 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato foi usado em hibridização in situ.
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina, 5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e nitroazul de tetrazólio (NBT) estão disponíveis. O sistema de substrato BCIP/NBT é versátil e é empregado em uma variedade de aplicações, incluindo northern, southern e western blot, hibridização in situ e imuno-histoquímica.
O BCIP é fornecido em duas formas de sal: o sal dissódico, que é solúvel em água, e a forma p-toluidina, que é solúvel em dimetilformamida. Essas formas de sal podem ser usadas para preparar uma solução-estoque que, em combinação com NBT e um tampão de reação, forma uma solução de substrato para fosfatase alcalina. Esse sistema de substratos, quando incubado com fosfatase alcalina, produz um produto NBT-diformazan insolúvel que é facilmente observável devido à sua cor roxa. Para maior praticidade, uma mistura de BCIP e NBT é fornecida na forma de comprimido facilmente dissolvível ou como líquido pronto para uso.
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) pode ser usado para visualizar a atividade da fosfatase. Pode ser usado como substrato para monitorar a atividade de fosfatase alcalina embrionária secretada em solução.
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Substratos
Substrato histoquímico para fosfatase alcalina.
Informações legais
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
SEAP activity measurement in reporter cell-based assays using BCIP/NBT as substrate
Jerome V, et al.
Analytical biochemistry, 585, 113402-113402 (2019)
Endothelial and lipoprotein lipases in human and mouse placenta
Lindegaard MLS, et al.
Journal of Lipid Research, 46(11), 2339-2346 (2005)
Kimie Niimi et al.
The Journal of veterinary medical science, 83(5), 784-792 (2021-03-19)
Wasting marmoset syndrome (WMS) is a serious disease in captive common marmoset (Callithrix jacchus) colonies. Because of the high mortality rates, elucidation of the underlying mechanisms is essential. In this study, we compared the histopathology, the number of each epithelial
D A Knecht et al.
Analytical biochemistry, 136(1), 180-184 (1984-01-01)
A new technique for the detection of antibodies bound to proteins blotted onto nitrocellulose paper was developed. The method is rapid, sensitive, and does not require radioactive probes. Proteins transferred to nitrocellulose paper are first reacted with primary antibody followed
Yunhan Hong et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 329, 3-16 (2006-07-19)
Medaka is a small laboratory fish that daily produces eggs easily controllable by light cycles. This fish represents a unique lower vertebrate compared to mammals, in which embryonic stem (ES) cell lines can be derived from midblastula embryos (MBEs). Like
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.