B8400
Monoclonal Anti-Bovine IgG2 antibody produced in mouse
clone BG2-7, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
BG2-7, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
capture ELISA: suitable
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1,000
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blot
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot assay