B6309
(R)-Butaprost
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,4R)-4-hydroxy-4-(1-propylcyclobutyl)-1-butenyl]-5-oxo-cyclopentaneheptanoic acid methyl ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: freely soluble
ethanol: freely soluble
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1(CCC1)[C@H](O)C\C=C\[C@H]2[C@H](O)CC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H40O5/c1-3-14-24(15-9-16-24)22(27)12-8-11-19-18(20(25)17-21(19)26)10-6-4-5-7-13-23(28)29-2/h8,11,18-19,21-22,26-27H,3-7,9-10,12-17H2,1-2H3/b11-8+/t18-,19-,21-,22-/m1/s1
chave InChI
XRISENIKJUKIHD-LHQZMKCDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research