B5934
Barbital Buffer
Sinônimo(s):
Barbital buffer solution, Sodium barbital buffer solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
When reconstituted to 1 liter each vial produces a 1× running buffer containing 60 mM sodium barbital, pH 8.6.
Nível de qualidade
Formulário
powder
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Aplicação
- to cast 1% agarose gels and to run agarose gel electrophoresis
- to perform electrophoresis for lipoprotein-X (Lp-X) and lipoprotein separation
- to perform electrophoresis for lipoprotein analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?