Documentos Principais
B5890
Sigma-Aldrich
S-tert-Butylmercapto-L-cysteine
Sinônimo(s):
3-(tert-Butyldithio)-L-alanine, S-(tert-Butylthio)-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO2S2
Número CAS:
Peso molecular:
209.33
Beilstein:
2247500
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Formulário
powder
cor
white to faint yellow
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)SSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2S2/c1-7(2,3)12-11-4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
chave InChI
TWMBHZTWEDJDRC-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
S-tert-butylmercapto-L-cysteine may be used to introduce synthetically useful S-tert-butylthio groups into peptides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E Wünsch et al.
International journal of peptide and protein research, 32(5), 368-383 (1988-11-01)
In human IgGl the two heavy chains are crosslinked in the central portion of the molecule by two disulfide bridges forming a double chain bis-cystinyl cyclic peptide in parallel alignment. For our synthetic studies we have chosen the sequence portion