B5063
BMS-193885
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,4-dihydro-4-[3-[[[[3-[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperidinyl]propyl]amino]carbonyl]amino]phenyl]-2,6-dimethyl-3,5-dimethyl ester-3,5-pyridinedicarboxylic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to yellow
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Bristol-Myers Squibb
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(NC(=O)NCCCN3CCC(CC3)c4cccc(OC)c4)c2)C(=O)OC
InChI
1S/C33H42N4O6/c1-21-28(31(38)42-4)30(29(22(2)35-21)32(39)43-5)25-10-6-11-26(19-25)36-33(40)34-15-8-16-37-17-13-23(14-18-37)24-9-7-12-27(20-24)41-3/h6-7,9-12,19-20,23,30,35H,8,13-18H2,1-5H3,(H2,34,36,40)
chave InChI
WMYSXJSJXZFODY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)