B2938
BEPP monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1H-Benzimidazole-1-ethanol, 2,3-dihydro-2-imino-alpha-(phenoxymethyl)-3-(phenylmethyl)- monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(COc1ccccc1)CN2C(=N)N(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C23H23N3O2.ClH/c24-23-25(15-18-9-3-1-4-10-18)21-13-7-8-14-22(21)26(23)16-19(27)17-28-20-11-5-2-6-12-20;/h1-14,19,24,27H,15-17H2;1H
chave InChI
KDMXJFUGIDGZQL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1