Key Documents
B2064
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Ensaio
≥98%
forma
powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
origem
Australia origin
teor de ácidos graxos
<0.05%
Impurezas
≤0.05% IgG
pH
7
atividade externa
protease ≤0.05 U/mg
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Bovine serum albumin (BSA) is made up of 583 amino acids, with no carbohydrates. It is a water-soluble protein with a molecular weight of 66.4kDa. Six α-helices form three homologous domains of BSA. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of BSA becomes reactive and flexible on heating. BSA acts as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry. It is also relevant in foods containing bovine milk or meat.
Appl- Bovine serum albumin has been used as a supplement of phosphate buffered saline (PBS) to store brain tissue sections. It has also been used as a blocking agent for cells for immunofluorescence analysis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Australia origin
  • Fatty acid free / ultra-low fatty acid content (≤ 0.05%)
  • Protease-free
  • Low IgG content (≤ 0.05% IgG by Ouchterlony Titer)
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaoyu Chai et al.
International journal of molecular medicine, 41(5), 2461-2472 (2018-02-14)
The present study was designed to examine whether hypoxia induces the proliferation, migration and differentiation of pulmonary arterial fibroblasts (PAFs) via the PI3K/Akt/p70S6K signaling pathway. PAFs were subjected to normoxia (21% O2) or hypoxia (1% O2). The proliferation, migration, differentiation
Man Luo et al.
Aging, 10(4), 549-560 (2018-04-18)
The inflammatory cascade can be initiated with the recognition of damaged DNA. Macrophages play an essential role in particulate matter (PM)-induced airway inflammation. In this study, we aim to explore the PM induced DNA damage response of macrophages and its
Corrigendum: Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I,et.al.
Scientific Reports, 5, 15589-15589 (2015)
Effect of Linguizhugan decoction on neuroinflammation and expression disorder of the amyloid β-related transporters RAGE and LRP-1 in a rat model of Alzheimer's disease.
Hu Qianfeng, et al.
Molecular Medicine Reports, 17(1), 827-834 (2018)
Jiawei Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 573-584 (2017-12-01)
Polymeric ionic liquids (PILs) with 1-vinyl-3-ethylimidazolium cations and two different anions of Br