Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5)C(O)=O
InChI
1S/C44H61N11O10/c45-44(46)48-20-8-16-30(43(64)65)51-38(59)32(24-28-13-5-2-6-14-28)52-40(61)35-18-10-22-55(35)42(63)33(26-56)53-37(58)31(23-27-11-3-1-4-12-27)50-36(57)25-49-39(60)34-17-9-21-54(34)41(62)29-15-7-19-47-29/h1-6,11-14,29-35,47,56H,7-10,15-26H2,(H,49,60)(H,50,57)(H,51,59)(H,52,61)(H,53,58)(H,64,65)(H4,45,46,48)
chave InChI
ZZHVXIPXTCBVBE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3