Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H40N8O6/c28-18(9-4-12-31-27(29)30)24(38)35-14-6-11-21(35)25(39)34-13-5-10-20(34)23(37)32-16-22(36)33-19(26(40)41)15-17-7-2-1-3-8-17/h1-3,7-8,18-21H,4-6,9-16,28H2,(H,32,37)(H,33,36)(H,40,41)(H4,29,30,31)
chave InChI
USSUMSBPLJWFSZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?