B0556
Anti-B23 antibody, Mouse monoclonal
clone FC82291, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-NPM, Anti-Nucleophosmin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FC82291, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37 kDa
reatividade de espécies
rat, kangaroo rat, canine, bovine, human, mouse, monkey, hamster
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~0.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable using 2% formaldehyde-acetone or 10% formalin/methanol-1% NP-40
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of 3T3 (mouse fibroblasts) cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPM1(4869)
mouse ... Npm1(18148)
rat ... Npm1(25498)
Descrição geral
Phosphorylation causes the dissociation of B23 from the centrosome and enables the duplication of the centrosome during cell mitosis. B23 was also found to be involved in pro-myelocytic leukemia in which the gene for B23 fuses with retinoic acid receptor a (RARa). As a consequence, a fusion protein (60-7 0 kDa) is produced containing parts of the two genes.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2