B0375
Barbital
Sinônimo(s):
5,5-Diethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5,5-Diethylbarbituric acid, Barbitone, Veronal
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
chave InChI
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<li><strong>Synthesis and characterization of some pyrimidine, purine, amino acid and mixed ligand complexes: </strong> This study explores the use of Barbital in the synthesis of various ligand complexes, highlighting its application in the development of life science reagents and pharmaceutical intermediates. This could inform R and D strategies for pharmaceutical manufacturing using Barbital as a key intermediate (Masoud et al., 2008).</li>
</ul>
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?