AXYSCT50MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
Sinônimo(s):
50 ml centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
polypropylene tube
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 250 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Axygen Inc SCT-50ML-R-S
Corning
Parâmetros
12000 × g max. RCF
capacidade
50 mL
cor
clear
conector
cap (screw cap)
adequação
suitable for (centrifugation)