AXYSCT50ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Axygen Inc SCT-50ML-500
Corning
Parâmetros
12000 × g max. RCF
capacidade
50 mL
cor
clear
conector
cap (screw cap)
adequação
suitable for (centrifugation)
Descrição geral
- Axygen® centrifuge tubes are made of chemically resistant polypropylene.
- Features black printed graduations for precise volume measurement
- Large white marking spot for sample identification.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)