AXYPCR96LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with UC-500 film, size 96 wells, pkg of 5x10plates/cs, white
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt Half skirt
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-LC480-W
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
tamanho
96 wells
volume do poço
100 μL
cor
white
adequação
suitable for PCR
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche® 480 LightCycler® system.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Includes Ultra Clear sealing film.
- A printed alphanumeric grid enables well identification.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)