Key Documents
AXYP96450VY
V-bottom assay plate
size 96 wells, SBS FootPrint, V-bottom yellow polypropylene wells, yellow, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
V-bottom yellow polypropylene wells
yellow plate
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-96-450V-Y
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
500 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
450 μL
cor
yellow
tipo de ligação
non-treated surface