Key Documents
AV38365
Sigma-Aldrich
Anti-KLF11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FKLF, Anti-FKLF1, Anti-Kruppel-like factor 11, Anti-MODY7, Anti-TIEG2, Anti-Tieg3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, dog, horse, rabbit, rat, human, bovine, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLF11(8462)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human KLF11
Ações bioquímicas/fisiológicas
KLF11 (TIEG2) is a pancreas-enriched transcription factor that has elicited significant attention because of its role as negative regulator of exocrine cell growth in vitro and in vivo. It plays a role in the regulation of pancreatic beta cell physiology, and its variants may contribute to the development of diabetes.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: KFARSDELSRHRRTHTGEKKFVCPVCDRRFMRSDHLTKHARRHMTTKKIP
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2