Key Documents
AF1
Sigma-Aldrich
Aflatoxin kits
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.32
temperatura de armazenamento
2-8°C
Embalagem
Four aflatoxins from Aspergillus flavus
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • A6636Aflatoxin B1 1 mgSDS
  • A9887Aflatoxin B2 1 mgSDS
  • A0138Aflatoxin G1 1 mgSDS
  • A0263Aflatoxin G2 1 mgSDS
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3