A9887
Aflatoxin B2
≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Aflatoxin B2,
forma
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
chave InChI
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3