AC-0356
MAGEC2 (CT10) (EP405) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Outras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)