AC-0341A
HSP70 (EP377) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
forma física
Outras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)