PHR3291
Oxalic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ascorbic Acid Impurity E (Ph. Eur.), Sodium Ascorbate Impurity E (Ph. Eur.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
embalagem
pkg of 500 mg
pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)