A9965
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Ac-YVAD-AFC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
chave InChI
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
Informações sobre genes
human ... CASP1(834) , CASP4(837)
mouse ... CASP1(12362) , CASP4(12363)
rat ... CASP1(25166) , CASP4(114555)
Amino Acid Sequence
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3