A9809
Amsacrine hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-(9-Acridinylamino)-N-(methanesulfonyl)-m-anisidine hydrochloride, m-AMSA
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
red to brown
pf
197-199 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (with heat and sonication)
30% ethanol: 4 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc(NS(C)(=O)=O)ccc1Nc2c3ccccc3nc4ccccc24
InChI
1S/C21H19N3O3S.ClH/c1-27-20-13-14(24-28(2,25)26)11-12-19(20)23-21-15-7-3-5-9-17(15)22-18-10-6-4-8-16(18)21;/h3-13,24H,1-2H3,(H,22,23);1H
chave InChI
WDISRLXRMMTXEV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153) , TOP2B(7155)
Aplicação
- as a topoisomerase poison in bacteriophage T4 topoisomerase assay
- as a topoisomerase inhibitor in Drosophila cell line, Kc167
- as an antileukemia drug to test its effect on p53 transcriptional activity in tumor xenografts
- as a topoisomerase II poison in dose-response assays in C elegans
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?