A8986
Alexidine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1′-Hexamethylene-bis(5-[2-ethylhexyl]biguanide)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
chave InChI
BRJJFBHTDVWTCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as an antiseptic to study its antimicrobial activity in saliva-derived microcosm biofilms
- as a protein tyrosine phosphatase localized to the mitochondrion 1 (PTPMT1)-specific inhibitor to study its effects on spare respiratory capacity and viability of CD8+ T cells
- as a PTPMT1 inhibitor to study its antiviral effect on human cytomegalovirus (HCMV) replication in HCMV-infected human foreskin fibroblast (HFF) cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoprotein phosphatases (Tyrosine) for your research needs.