A8728
Anti-phospho-β-Arrestin (pSer412) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... Arrb2(216869)
rat ... LOC288930(288930)
Descrição geral
Rabbit Anti-phospho-β-Arrestin (pSer412) antibody detects mouse and rat β-arrestin-1. The antibody is also expected to react with human and cow antigens due to the high degree of homology (77%).
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?