fonte biológica
Aspergillus flavus
Nível de qualidade
forma
film
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12OC=C[C@@]1(O)c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
chave InChI
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Protocolos
Protocol for LC/MS Analysis of Aflatoxin M1 in Milk on Ascentis® Express HILIC after SPE using Supel™ Tox AflaZea, Quantifying Picogram Concentrations