A5736
ARC 239 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2-[2-[4-(o-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolinedione dihydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN3C(=O)c4ccccc4C(C)(C)C3=O
InChI
1S/C24H29N3O3.2ClH.H2O/c1-24(2)19-9-5-4-8-18(19)22(28)27(23(24)29)17-14-25-12-15-26(16-13-25)20-10-6-7-11-21(20)30-3;;;/h4-11H,12-17H2,1-3H3;2*1H;1H2
chave InChI
KWVGFMWBNZTADI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
α2-Adrenoceptors