A5581
3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
≥95%
Sinônimo(s):
2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, DETA NONOate, NOC-18
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder
solubilidade
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCN(CCN)\[N+]([O-])=N/O
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h10H,1-6H2/b9-7+
chave InChI
YNRCBOXEDICOIX-VQHVLOKHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3