A4675
Ágar
Type E, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae (Rhodophyceae)
tipo
Type E
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
temperatura de transição
transition temp 32-38 °C (1.5%)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Plant cell culture studies.
- As medium supplement for the growth of wild-type Arabidopsis thaliana (ecotype Columbia) and transgenic seeds.
- For the solidification of culture medium of cork oak somatic embryos.
- to examine its effect on metal(loid) sensitivity of the Arabidopsis thaliana metal-hypersensitive mutants
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?