A3418
Anti-α1-Acid Glycoprotein antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 40.8 kDa (sedimentation velocity and diffusion studies)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
quantitative precipitin assay: 1.5 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ORM1(5004)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade