A3009
4-Androsten-11β-ol-3,17-dione
Sinônimo(s):
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.00% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidade
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1
chave InChI
WSCUHXPGYUMQEX-KCZNZURUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3