284998
Adrenosterone
98%
Sinônimo(s):
11-Ketoandrostenedione, 4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione, Reichstein’s substance G
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +300°, c = 1 in chloroform
pf
219-222 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
chave InChI
RZRPTBIGEANTGU-IRIMSJTPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?