A2691
Anti-Human IgA (α-chain specific)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, adsorbed with mouse and rat IgG
Sinônimo(s):
Goat Anti-Human IgA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
PBS suspension
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
capacidade
3-4 mg/mL binding capacity (human IgA)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)