product name
DL-7-Azatryptophan hydrate,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(Cc1c[nH]c2ncccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H11N3O2.H2O/c11-8(10(14)15)4-6-5-13-9-7(6)2-1-3-12-9;/h1-3,5,8H,4,11H2,(H,12,13)(H,14,15);1H2
chave InChI
PXDRHYQAIUZKHN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.