Documentos Principais
A1352
Sigma-Aldrich
AMMC iodide
≥99% purity (NMR), solid
Sinônimo(s):
3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26INO3
Peso molecular:
431.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
AMMC iodide, ≥99% (NMR)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (NMR)
Formulário
solid
cor
white to off-white
pf
245 °C (lit.)
solubilidade
acetonitrile: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[N+](C)(CC)CCC1=C(C)c2ccc(OC)cc2OC1=O
InChI
1S/C18H26NO3.HI/c1-6-19(4,7-2)11-10-16-13(3)15-9-8-14(21-5)12-17(15)22-18(16)20;/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OAQIUABCTPFMOC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
AMMC is demethylated by Human CYP2D6 to the fluorescent product 3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-hydroxy-4-methylcoumarin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)