A1131
L-Anserine nitrate salt
≥98%
Sinônimo(s):
β-Ala-3-methyl-His nitrate salt, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine nitrate salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Anserine nitrate salt, hydroxyl radical scavenger
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
white
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O.Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1
chave InChI
OLWOKAYJAHHSNY-QRPNPIFTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?