94261
LL-37 (human) trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Human LL-37 amide Trifluoroacetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder (Lyophilisate)
cor
colorless to white
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
viruses
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)