93014
Manganese peroxidase from white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium)
powder, light brown, ≥10 U/g
Sinônimo(s):
Manganese-dependent lignin peroxidase, MnP, Peroxidase, manganese
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (white-rot fungus (Phanerochaete chrysosporium))
Formulário
powder
atividade específica
≥10 U/g
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
light brown
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?