91A
Leukocyte α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase) Kit
Kit formulated with all liquid reagents.
Formulário
liquid
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Somente componentes do kit
- TRIZMAL™ 7.6 Concentrate 50 mL
- Hematoxylin solution gill no. 3 50 mL
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
98.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
36.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)