902H-0
Cytokeratin 5 & 6 (D5/16B4) + TTF-1 (8G7G3/1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D5&16B4 + 8G7G3/1, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
bottle of 1.0 mL predilute (902H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (902H-08)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... KRT5(3852)
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)