88021102
Chang Liver (HeLa derivative) cell line
human cervix, Epithelial
Sinônimo(s):
Chang Liver cell line (HeLa derivative)
About This Item
Produtos recomendados
product name
Chang Liver (HeLa derivative) cell line,
fonte biológica
human cervix
Nível de qualidade
forma
liquid
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 70
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3